Pentachlorophenyl acetate 100 µg/ml in cyclohexane
Katalogové číslo EHERXA15971000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Čí. CAS:1441-02-7
- Popis:Pentachlorophenyl acetate 100 µg/ml in cyclohexane
- Vzorec:C₈H₃Cl₅O₂
- Popis:Pentachlorophenyl acetate