Supelco® VETRANAL® Organic Reference Standard, Progesterone
Catalog # 46665-250MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:250 mg
- Standard:VETRANAL®, analytical standard
- Čí. CAS:57-83-0
- Popis:Progesterone
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H351 - H360FD - H362
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00003658
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4-Pregnene-3,20-dione
- Bod tání:128 - 132 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:314,46
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS08
Caution: P202 - P260 - P263 - P264 - P270 - P308 + P313