2,4,6-Trichlorophenyl acetate
Katalogové číslo EHERC17775500
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:20 mg
- Sekvence:2305
Specifications
About this item
:
CAS Number:23399-90-8
Formula:C₈H₅Cl₃O₂