Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Catalog # RC-096
Supplier: G-Biosciences
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifications
About this item
:
Merck Index:12,08805
Melting Pt:250 °C
Density:1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-448-7
REACH:01-2119489797-11
CAS Number:7558-79-4
Formula:Na₂HPO₄
MDL Number:MFCD00003496