ContactUsLinkComponent
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 0.5 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
  84589.600
 :  
undefined
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 0.5 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
  84589.600
 :  
  • Typ balení:
    Plastic ampoule
  • Bal.:
    210 mL
  • Sekvence:
    2545
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.4998 - 0.5002 mol/l
 :
 :8,III
 :Dose for preparation of 1 litre of solution.
 :36.46 g/mol
 :231-595-7
 :1789
 :GHS07
 :GHS05
 :Ambient
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324