Paladium ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-05-3
:
Vzorec:Pd
MDL číslo:MFCD00011167
:106.420 g/mol
Merck Index:12,07121
Bod varu:3167 °C (1013 hPa)
Bod tání:1555 °C
Hustota:12,02 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-115-6
Související informace
Frequently Bought Together