Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
3173, Glass bottle for solids, 5 g
Katalogové číslo RC-049
Toxický
Zdraví
Dodavatel:   G-Biosciences
Ethidiumbromid
Katalogové číslo RC-049
Dodavatel:  G-Biosciences
Číslo CAS:  1239-45-8
Ethidiumbromid
3173, Glass bottle for solids, 5 g
Přejít na:
Číslo CAS:  1239-45-8
Price
4 410,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyma:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
  • Číslo CAS:1239-45-8
  • Vzorec:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL číslo:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31
  • Merck Index:13,04751
  • Bod varu:72 °C (0,1 mmHg)
  • Bod tání:261…264 °C
  • Hustota:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:<100 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
  •  :Density: 1,01 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:214-984-6
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    5 g
  • Sekvence:
    3173
Specifikace