Sběrné a analytické destičky, Whatman UNIPLATE™
734-1217
- Balené:Baleny jednotlivě
- Barva:Přírodní
- Popis:UNIPLATE, 24-jamkové, 10 ml, kulaté dno, ozářené víkem
- Bal.:25
PP, s čirým víkem PS. Mikrotitrační destičky Whatman ™ UNIPLATE shromažďují a analyzují 24 destiček s jamkami, mají jamky s kulatým dnem.
- Chemická kompatibilita: K dispozici v chemicky odolných polymerech schopných odolat nízkým teplotám pro dlouhodobé skladování. Neprůhledné destičky zabraňují optickým křížovým hovorům ve zkouškách emitujících světlo
- Zaručeno pro použití s robotickými manipulátory a nosiči odstředivekcarriers
: Mikrotitrační destičky UNIPLATE odpovídají standardu mikrodestiček ANSI / SBS a hodí se pro většinu čteček mikrodestiček a automatizovaná zařízení pro manipulaci s deskami.