Microvolume inserts for screw top vials
04, With graduations, 0,25 ml, PP, Ne
Katalogové číslo HEWL5190-4073
Dodavatel: Agilent
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Čepice součástí:Ne
- Kapacita:0,25 ml
- Popis:With graduations
- Materiál:PP
- Sekvence:04