ContactUsLinkComponent
Titrátory, Karl Fischer, coulometrické, TitroLine® 7500 KF Trace
Titrátory, Karl Fischer, coulometrické, TitroLine® 7500 KF Trace
Dodavatel:  SI Analytics
Certifikáty
undefined
Titrátory, Karl Fischer, coulometrické, TitroLine® 7500 KF Trace
Dodavatel:  SI Analytics
Specifikace
  • Catalog No:
  • 661-0144
  • 661-0143
  • 661-0142
  • 661-0290
  • 661-0141
  • 662-2540
  • Model:
  • TitroLine® 7500 KF Trace
  • TitroLine® 7500 KF Trace
  • TitroLine® 7500 KF Trace
  • TitroLine® 7500 KF Trace
  • TitroLine® 7500 KF Trace
  • Rozlišení:
  • 0,1 µg
  • 0,1 µg
  • 0,1 µg
  • 0,1 µg
  • 0,1 µg
  • Displej:
  • Graphic TFT display
  • Graphic TFT display
  • Graphic TFT display
  • Graphic TFT display
  • Graphic TFT display
  • Numerická klávesnice:
  • Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
  • Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
  • Front keypad or external USB keyboard
  • Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
  • Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
  • Připojení míchačky:
  • Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235/TM 235 KF
  • Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235/TM 235 KF
  • Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235/TM 235 KF
  • Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235/TM 235 KF
  • Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235/TM 235 KF
  • Přesnost dávkování:
  • ±3 µg at 10 - 1000 µg / 0,3% at 1 mg
  • ±3 µg at 10 - 1000 µg / 0,3% at 1 mg
  • ±3 µg at 10 - 1000 µg / 0,3% at 1 mg
  • ±3 µg at 10 - 1000 µg / 0,3% at 1 mg
  • ±3 µg at 10 - 1000 µg / 0,3% at 1 mg
  • Objem dávkování:
  • 10 µg - 5 mg
  • 10 µg - 5 mg
  • 10 µg - 5 mg
  • 10 µg - 5 mg
  • 10 µg - 5 mg
  • Rychlost dávkování:
  • 2 mg/min
  • 2 mg/min
  • 2 mg/min
  • 2 mg/min
  • 2 mg/min
  • Uložení metod:
  • 50
  • 50
  • 50
  • 50
  • 50
  • Funkce:
  • Připojení:
  • 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
  • 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
  • 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
  • 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
  • 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
  • Napájení:
  • 100 - 240 V, 50/60 Hz
  • 100 - 240 V, 50/60 Hz
  • 100 - 240 V, 50/60 Hz
  • 100 - 240 V, 50/60 Hz
  • 100 - 240 V, 50/60 Hz
  • Hmotnost:
  • 1,0 kg
  • 1,0 kg
  • 1,0 kg
  • 1,0 kg
  • 1,0 kg
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together