VWR® Traceable®, Nadmořské výšky, barometr a teploty
01, –10…+60 °C; 8,85…32,45 in Hg; 300 - 1100 mbar; –700…+9000 m, ±1,5 °C; ±8,0 mbar, 0,1 °C; 1,0 mbar; 0,1 m, 95×70×19 mm, 100 g
Katalogové číslo 620-1922
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Traceable®, Nadmořské výšky, barometr a teploty
Katalogové číslo 620-1922
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Kompaktní a lehké zařízení umí měřit barometrický tlak, teplotu a nadmořskou výšku. Zařízení na displeji vykresluje grafickou závislost vývoje barometrického tlaku. Zařízení je rovněž vybaveno funkcí stopek a hodin.
- Robustní pouzdro odolné proti nárazům
- Hodiny s denním časem a stopkami
- Graficky zobrazuje trend barometrického tlaku
Conforms ISO 17025. Traceable to standard provided by NIST.
W×D×H: 95×70×19 mm
Weight: 100 g
: Vyhovuje normě ISO 17025 akreditované A2LA, což naznačuje sledovatelnost poskytovanou NIST.
: společně se šňůrkou pro uchycení a dvěma bateriemi.
Documents
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Produktová literatura
Specifikace
- Rozsah:–10…+60 °C; 8,85…32,45 in Hg; 300 - 1100 mbar; –700…+9000 m
- Rozlišení:0,1 °C; 1,0 mbar; 0,1 m
- Hmotnost:100 g
- Sekvence:01
- Š×H×V:95×70×19 mm
- Přesnost:±1,5 °C; ±8,0 mbar