ContactUsLinkComponent
Multiparameter Handheld photometers, Lovibond® MD 100
Multiparameter Handheld photometers, Lovibond® MD 100
Supplier:  Lovibond
Certificates
undefined
Multiparameter Handheld photometers, Lovibond® MD 100
Supplier:  Lovibond
Specifications
  • Model:
    MD 100
  • Životnost baterie:
    17 h or 5000 tests
  • Přesnost vlnové délky:
    ±1 nm
  • Provozní vlhkost:
    30 - 90% RH
  • Přesnost:
    3% FS (20...25 °C)
  • Displej:
    LCD (backlit on keypress)
  • Rozhraní:
    Infrared interface for data transfer
  • Numerická klávesnice:
    4 button membrane keypad
  • Zdroj světla:
    LED
  • Provozní teplota:
    5...40 °C
  • Optika:
    LED, interference filters (IF) and photo sensor in transparent sample chamber
  • Napájení:
    4× AAA batteries
  • Úložná kapacita:
    Internal ring memory for 16 data sets
  • Vlnové délky:
    430, 530, 560, 580, 610, 660 nm - selection depending on the version
  • Hmotnost:
    ~0,26 kg
Specifications
Reference and verification standard kits
Product Information
Frequently Bought Together