ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Teploměr infračervený, duální s čidlem
VWR® Traceable®, Teploměr infračervený, duální s čidlem
  620-2203
undefined
VWR® Traceable®, Teploměr infračervený, duální s čidlem
  620-2203
  • Rozsah:
    (IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C
  • Rozlišení:
    0,1 °C
  • Š×H×V:
    178×70×38 mm
  • Přesnost:
    ±1,0 °C or 2,0 %
  • Bal.:
    1
Tento snadno použitelný infračervený teploměr typu K umožňuje jednotce provádět měření za méně než jednu sekundu.
  • Zorné pole je 12:1
  • Emisivita nastavitelná od 0,1 do 1,0 v krocích po 0,01 °C
  • Funkce maximum/minimum umožňuje kdykoli zobrazit nejvyšší a nejnižší hodnoty
  • Paměť vyvolá zachycené teploty, zobrazí průměr všech naměřených hodnot a rozdíl mezi nimi
  • Zvukové, uživatelsky nastavitelné, horní a dolní alarmy signalizují stav „mimo rozsah“, funkce „HOLD“ pro zmrazení displeje
  • Délka kabelu: 3 metry
W×D×H: 178×70×38 mm
 : s certifikátem tříbodové kalibrace Traceable® (při 35, 50 a 150 °C pro IR měření), a s termočlánkem typu K a s bateriemi s indikátorem slabé baterie.