Orders LinkContactUsLinkComponent
Small flanges KF, screw-in
Small flanges KF, screw-in
Dodavatel:   VACUUBRAND
Small flanges KF, screw-in
Dodavatel:  VACUUBRAND
Certifikáty
Small flanges KF, screw-in
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Small flanges made of stainless steel with sealing ring made of NBR.
Documents
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • VACU20672100
    Small flanges KF, screw-in, male thread, DN 10
    Small flanges KF, screw-in, male thread, DN 10
    01
    Nerezová ocel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 350,00 Kč
    2 350,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 350,00 Kč
  • VACU20672101
    Small flanges KF, screw-in, male thread, DN 16
    Small flanges KF, screw-in, male thread, DN 16
    02
    Nerezová ocel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 570,00 Kč
    2 570,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 570,00 Kč
  • VACU20672102
    Small flanges KF, screw-in, male thread, DN 25
    Small flanges KF, screw-in, male thread, DN 25
    03
    Nerezová ocel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 240,00 Kč
    3 240,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 240,00 Kč