Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose thermometers
General purpose thermometers
General purpose thermometers
Certifikáty
General purpose thermometers
General purpose thermometers
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
General purpose thermometers with red filling.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozsah
    Dělení
    Náplň
    Ø
    Dostupnost
    Price
  • 01
    0…+50 °C
    1,0 °C
    Red spirit
    7,0 - 8,0 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 453,00 Kč
    453,00 Kč
    1 * 1 KS
       453,00 Kč
  • 02
    +100 °C
    1,0 °C
    Red spirit
    7,0 - 8,0 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 459,00 Kč
    459,00 Kč
    1 * 1 KS
       459,00 Kč