Swabs in tubes
Catalog # KIMA23117
Supplier: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Specifications
- Ø:12 mm
- Popis:Swab in tube with label and plastic stick
- Délka:140 mm
- Materiál:PP
- Sekvence:01
- Bal.:100
Specifications
About this item
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904