Cuvette for sherwood-type coagulometer
Katalogové číslo LPIT110511
Dodavatel: LP ITALIANA
Specifikace
- Ø×H:12×27 mm
- Objem:1 ml
- Popis:Cuvettes for Kuagulometer
- Materiál:PS
- Bal.:1.000
Specifikace
O tomto produktu
Cuvettes for Sherwood coagulometer.
Packaging: In cases of 1000.