Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Methyl-2-isocyanatobenzoate
Methyl-2-isocyanatobenzoate ≥97%
Methyl-2-isocyanatobenzoate ≥97%
ABCRAB179489.0005
:
abcr
:
Methyl-2-isocyanatobenzoate ≥97%
ABCRAB179489.0005
:
abcr
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
5 g
Sekvence:
3173
:
:
45…49 °C
:
2811
:
6.1,III
:
1793-07-3
:
C₉H₇NO₃
:
MFCD00013848