ContactUsLinkComponent
Aminoiminomethanesulphinic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Aminoiminomethanesulphinic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel:  Merck
Certifikáty
Aminoiminomethanesulphinic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel:  Merck
Výsledky testů specifikací
  • Solubility:
    27 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    123 °C (decomposition)
  • Molar Mass:
    108.12 g/mol
  • Bulk Density:
    850 kg/m3
  • Density:
    1.68 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    4.2
  • Hazard Class Description:
    Spontaneously Combustible Material
Výsledky testů specifikací
Související informace
Frequently Bought Together