ContactUsLinkComponent
Phenanthrene-[D10] 200 µg/ml in isooctane (98% D)
  PROOCILDLM-371-1.2
 :  
Phenanthrene-[D10] 200 µg/ml in isooctane (98% D)
  PROOCILDLM-371-1.2
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    1517-22-2
  • Popis:
    Phenanthrene-[D10] 200 µg/ml in isooctane (98% D)
  • Vzorec:
    C₁₄D₁₀
  • Popis:
    Phenanthrene-[D10]