ContactUsLinkComponent
Fluorescein dvojsodná sůl
Fluorescein dvojsodná sůl
Catalog # EHERC13750000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
undefined
Fluorescein dvojsodná sůl
Catalog # EHERC13750000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    0,1 g
  • Sekvence:
    3020
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,04185
Melting Pt:> 300 °C
Density:1,601 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:208-253-0
CAS Number:518-47-8
Formula:C₂₀H₁₀Na₂O₅
MDL Number:MFCD00167039