Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter papers, medium fast and fast
Filter papers, medium fast and fast
Filter papers, medium fast and fast
Certifikáty
Filter papers, medium fast and fast
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Folded filter papers are suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
  • Filter paper sheets/folded papers are smooth and medium fast
  • Filter paper circles are grained and fast
Certifications: According to DIN 53137
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • HECH41250045
  • HECH41255018
  • Hmotnost:
  • 70 g/m²
  • 75 g/m²
  • Tloušťka:
  • 0,15 mm
  • 0,20 mm
  • Rychlost filtrace:
  • 20 s
  • 10 - 12 s
Specifikace
Product Family Options
Sheets
Informace o produktu
  • Sekvence
    Velikost
    Dostupnost
    Price
  • 01
    450×450 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 1 400,00 Kč
    1 400,00 Kč
    1 * 100 KS
       1 400,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41250045
    Hmotnost
    70 g/m²
    Tloušťka
    0,15 mm
    Rychlost filtrace
    20 s
Circles
Informace o produktu
  • Sekvence
    Velikost
    Dostupnost
    Price
  • 02
    180 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 411,00 Kč
    411,00 Kč
    1 * 100 KS
       411,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41255018
    Hmotnost
    75 g/m²
    Tloušťka
    0,20 mm
    Rychlost filtrace
    10 - 12 s