Orders LinkContactUsLinkComponent
Inoculating needles
Inoculating needles
Inoculating needles, straight, 50 mm
Katalogové číslo WITG9.318.601
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Inoculating needles
Katalogové číslo WITG9.318.601
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Inoculating needles
Inoculating needles
Inoculating needles, straight, 50 mm
Přejít na:
Price
11,70 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Inoculating needles, straight
  • Délka:
    50 mm