Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer
Hydrometer, 1,600 - 1,660 g/cm³, 0,001 g/cm³, 0 - 60 °C, 160 mm
  WITG8.561.018
Hydrometer
  WITG8.561.018
Hydrometer
Hydrometer
Hydrometer, 1,600 - 1,660 g/cm³, 0,001 g/cm³, 0 - 60 °C, 160 mm
681,00 Kč
1 * 1 KS
Hydrometer (areometer) for the determination of small quantities of liquids in light and heavy liquids specific gravity.
  • Teplotní rozsah:
    0 - 60 °C
  • Popis:
    Hydrometer
  • Délka:
    160 mm
  • Dělení:
    0,001 g/cm³
  • Rozsah:
    1,600 - 1,660 g/cm³
  • Cat. No.:
    WITG8.561.018
  • Referenční teplota:
    20 °C