ContactUsLinkComponent
Láhve s válcovým hrdlem
  WITG5.891.620
undefined
Láhve s válcovým hrdlem
  WITG5.891.620
  • Ø vněj.:
    25 mm
  • Kapacita:
    20 ml
  • Výška:
    70 mm
  • Bal.:
    200
Soda-Lime glass, clear.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that are not associated with high thermal loads
Bottles with rolled nack.
 : Víčka je třeba objednat samostatně.