Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles with stoppers
Dropping bottles with stoppers
100 ml
Katalogové číslo WITG5.883.100
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Dropping bottles with stoppers
Katalogové číslo WITG5.883.100
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Dropping bottles with stoppers
Dropping bottles with stoppers
100 ml
Přejít na:
Price
254,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Glass, amber.
  • Good chemical resistance
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
Dropping bottle with grooved flat stopper.
Specifikace
  • Kapacita:
    100 ml