ContactUsLinkComponent
Stopcocks for desiccators
Stopcocks for desiccators
Katalogové číslo WITG5.662.004
Dodavatel:  witeg Labortechnik
undefined
Stopcocks for desiccators
Katalogové číslo WITG5.662.004
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Specifikace
  • Popis:
    Stopcock with PTFE spindle, for desiccator lid outlet
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Stopcock, with FCH-V 24/29, flat-free high vacuum joint, made of borosilicate glass.