Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtest manifolds, WHEATON®
Microtest manifolds, WHEATON®
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Microtest manifolds, WHEATON®
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Certifikáty
Microtest manifolds, WHEATON®
Microtest manifolds, WHEATON®
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • WHEA851381
    Microtest manifold, stainless steel, 8-position, straight, 96 well, 9 mm centre-to-centre
    Microtest manifold, stainless steel, 8-position, straight, 96 well, 9 mm centre-to-centre
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 160,00 Kč
    14 160,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 160,00 Kč
  • WHEA851388
    Microtest manifold, stainless steel, 12-position, straight, 96 well, 9 mm centre-to-centre
    Microtest manifold, stainless steel, 12-position, straight, 96 well, 9 mm centre-to-centre
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 18 050,00 Kč
    18 050,00 Kč
    1 * 1 KS
       18 050,00 Kč