ContactUsLinkComponent
Anion exchange chromatography column, Asahipak ES-502N 7C
Anion exchange chromatography column, Asahipak ES-502N 7C
  554-2949
 :  Resonac
Anion exchange chromatography column, Asahipak ES-502N 7C
  554-2949
 :  Resonac
  • Formát kolony:
    Analytical
  • Průtoková rychlost:
    1,5 ml/min
  • Ø vnitř.:
    7,50 mm
  • Velikost částic:
    9 µm
  • Velikost pórů:
    2000 Å
  • Maximální tlak:
    1,2 MPa (20 bar)
  • Popis:
    Asahipak ES-502N 7C
  • Délka:
    100 mm
  • Sekvence:
    01
  • Rozsah pH:
    2 - 12
  • Teplotní limit:
    10 - 50 °C
  • Hardware kolony:
    Stainless steel
  • Obalový materiál:
    Polyvinyl alcohol Diethylaminoethyl
  • Bal.:
    1
Compared to IEC series columns, polyvinyl alcohol is used as a base material offering a different separation pattern.
  • Low hydrophobic interaction of proteins allows analysis under mild conditions