Cation exchange chromatography columns, CXpak series
Dodavatel: Resonac
Certifikáty
O tomto produktu
Columns for amino acids analysis by cation exchange mode.
- Supports simultaneous analysis of different amino acids
Specifikace
- Catalog No:
- 554-2875
- 554-2867
- Popis:
- CXpak P-G
- CXpak P-421S
- Maximální tlak:
- 5,0 MPa (50 bar)
- Rozsah pH:
- ≥3
- ≥3
- Teplotní limit:
- 15 - 63 °C
- 15 - 63 °C
- Kód USP:
- L22, L58
- L22, L58