ContactUsLinkComponent
Glove liners, Perfect Poly® PU First Liner White
Glove liners, Perfect Poly® PU First Liner White
  • Catalog No:
  • DALL2132200/10
  • DALL2132200/8
  • DALL2132200/7
  • DALL2132200/9
  • Model:
  • PU First Liner White
  • PU First Liner White
  • PU First Liner White
  • PU First Liner White
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Rozchod:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Typ manžety:
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
Frequently Bought Together