Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes
01, Dropping pipettes, AR-glass, without bulb, 0,7 mm, 80 mm
Katalogové číslo HERE1090301
Dodavatel:   HERENZ HEINZ
Dropping pipettes
Katalogové číslo HERE1090301
Dodavatel:  HERENZ HEINZ
Dropping pipettes
Dropping pipettes
01, Dropping pipettes, AR-glass, without bulb, 0,7 mm, 80 mm
Přejít na:
Price
10,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dropping pipettes made from AR-Glas®.
  • Without bulb
Specifikace
  • Popis:
    Dropping pipettes, AR-glass, without bulb
  • Délka:
    80 mm
  • Sekvence:
    01
  • Ø stonku:
    0,7 mm
  • Cat. No.:
    HERE1090301