0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Roztěrky
Kličky a jehly inokulační
Inoculating loops, steel wire
Inoculating loops, steel wire
Inoculating loops, steel wire
Katalogové číslo HERE1081101
Dodavatel:
HERENZ HEINZ
Rozbalit obrázek
Inoculating loops, steel wire
Katalogové číslo HERE1081101
Dodavatel:
HERENZ HEINZ
Specifikace
Ø:
5 mm
Popis:
Inoculating loop, steel wire
Délka:
35 mm
Sekvence:
01
Environmentally Preferable:
Bal.:
100
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu