ContactUsLinkComponent
Benzo[k]fluoranthene 100 µg/ml in dichloromethane, Supelco®
Benzo[k]fluoranthene 100 µg/ml in dichloromethane, Supelco®
Catalog # 49476-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Benzo[k]fluoranthene 100 µg/ml in dichloromethane, Supelco®
Catalog # 49476-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    100 µg/ml in methylene chloride
  • Bal.:
    1
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    207-08-9
  • Popis:
    Benzo[k]fluoranthene 100 µg/ml in dichloromethane
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H315 - H319 - H336 - H351
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00046287
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Benzo[k]fluoranthene solution
  • Molekulární hmotnost:
    252,31
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS08, GHS07
Caution: P201 - P202 - P261 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313