Benzo[j]fluoranthene 10 µg/ml in cyclohexane
Catalog # EHERL20575000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:10 mL
- Čí. CAS:205-82-3
- Popis:Benzo[j]fluoranthene 10 µg/ml in cyclohexane
- Vzorec:C₂₀H₁₂
- Popis:Benzo[j]fluoranthene