ContactUsLinkComponent
Benzo[j]fluoranthene 10 µg/ml in cyclohexane
Benzo[j]fluoranthene 10 µg/ml in cyclohexane
Catalog # EHERL20575000CY
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Benzo[j]fluoranthene 10 µg/ml in cyclohexane
Catalog # EHERL20575000CY
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    10 mL
  • Čí. CAS:
    205-82-3
  • Popis:
    Benzo[j]fluoranthene 10 µg/ml in cyclohexane
  • Vzorec:
    C₂₀H₁₂
  • Popis:
    Benzo[j]fluoranthene