Digoxin
2590, Glass bottle for solids, 250 mg
Katalogové číslo PROOMM0212.00
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:20830-75-5
- Vzorec:C₄₁H₆₄O₁₄
- MDL číslo:MFCD00003674
- Molecular Weight:780.95 g/mol
- EINECS:244-068-1
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:250 mg
- Sekvence:2590