Orders LinkContactUsLinkComponent
Digoxin
Digoxin
2275, Glass bottle for solids, 10 mg
Katalogové číslo EDQMY0000554
Dodavatel:   EDQM
Digoxin
Katalogové číslo EDQMY0000554
Dodavatel:  EDQM
Číslo CAS:  20830-75-5
Digoxin
2275, Glass bottle for solids, 10 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  20830-75-5
Price
6 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:20830-75-5
  • Vzorec:C₄₁H₆₄O₁₄
  • MDL číslo:MFCD00003674
  • Molecular Weight:780.95 g/mol
  • EINECS:244-068-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    10 mg
  • Sekvence:
    2275