Anthracene-[D10] 200 µg/ml in isooctane (98% D)
Katalogové číslo PROOCILDLM-102-1.2
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1,2 mL
- Čí. CAS:1719-06-8
- Popis:Anthracene-[D10] 200 µg/ml in isooctane (98% D)
- Vzorec:C₁₄D₁₀
- Popis:Anthracene-[D10]