ContactUsLinkComponent
Bovine trypsin (from pancreas)
Bovine trypsin (from pancreas)
  786-262
 :  
Bovine trypsin (from pancreas)
  786-262
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 g
  • Čí. CAS:
    9002-07-7
  • Zdroj:
    Pancreas
  • Druhy:
    Bovine
  • Podmínky uskladnění:
    Refrigerator
  • MDL čí.:
    MFCD00082094
  • Název enzymu:
    Trypsin
  • Čistota:
    1X crystallized