N,N-Dimethylformamid ≥99.8% for peptide synthesis
84571.320
:
- Typ balení:Skleněná láhev
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- undefined:Clear colourless liquid
- Colour value:Max. 10 APHA
:68-12-2
:
:HCON(CH₃)₂
:MFCD00003284
:13,03269
:153 °C (1013 hPa)
:0,949 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:200-679-5
:2265
:3,III
:01-2119475605-32
:GHS02
:GHS08
:GHS07