0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Uzávěry
Víčka na zkumavky
Stoppers for RIA test tubes
Stoppers for RIA test tubes
Stoppers for RIA test tubes
Catalog # LPIT112430
Supplier:
LP ITALIANA
Expand image
Stoppers for RIA test tubes
Catalog # LPIT112430
Supplier:
LP ITALIANA
Specifications
Pro vnějš. Ø:
11 mm
Pro zkumavky:
70 mm
Popis:
Stoppers for RIA test tubes
Materiál:
PE
Bal.:
12.000
Specifications
About this item
Product Details
Product Details