ContactUsLinkComponent
Rotors for ROTOFIX 46/46H centrifuges
Catalog # 521-1232
Supplier:  Hettich
undefined
Rotors for ROTOFIX 46/46H centrifuges
Catalog # 521-1232
Supplier:  Hettich
Specifications
  • Popis:
    Výkyvný rotor, 4místný pro zkumavky ASTM, úhel 90°, 2 000 otáček za minutu, 984 kg
  • Sekvence:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Bal.:
    1
  • Určeno pro:
    ROTOFIX 46/46H/ROTANTA