Stopky digitální, Stopstar 2
Catalog # 609-1404
Supplier: HANHART
Specifications
- Barva:Šedá
- Popis:Stopky digitální, Stopstar 2
- Š×H×V:82×28×61 mm
- Bal.:1
Specifications
About this item
Hmotnost: 70 g.
- rozsah měření 9 h, 59 min, 59,99 s
- rozlišení 1/100 s
- LCD dispej pro 7 číslic (výška 7 mm)
- funkce Start/Stop a Reset
- přičítání/mezičasy/duální měření
Weight: 70 g
Delivery information: 1,5 voltovou batterii AA.