Scraper, Ayre
Ayre scraper, width 18 mm, 180 mm
Catalog # LPIT133012
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
PS, white.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifications
- Popis:Ayre scraper, width 18 mm
- Délka:180 mm