Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining jars acc.to Hellendahl
Staining jars acc.to Hellendahl
Staining jar, Hellendahl type, 58×53,5×86 mm
Katalogové číslo LPIT290417
Dodavatel:   LP ITALIANA
Staining jars acc.to Hellendahl
Katalogové číslo LPIT290417
Dodavatel:  LP ITALIANA
Staining jars acc.to Hellendahl
Staining jars acc.to Hellendahl
Staining jar, Hellendahl type, 58×53,5×86 mm
Přejít na:
Price
2 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4 KS
Product Details & Documents
Jar made of TPX.
It hold up to 16 microscopic slides.
Specifikace
  • Popis:
    Staining jar, Hellendahl type
  • Š×H×V:
    58×53,5×86 mm