Stopky digitální, multifunkční, Spectron
Catalog # 609-0193
Supplier: HANHART
Specifications
- Barva:Šedá
- Popis:Stopky digitální, spectron, 1/100 s nebo 1/100 min
- Š×H×V:82×28×61 mm
- Bal.:1
Specifications
About this item
Průmyslové stopky s dvoutlačítkovým ovládáním.
- rozsah displeje horního řádku 9999,99 min, spodního řádku 99999,99 min
- volba mezi zobrazením 1/100 min nebo 1/100 s
- funkce při 1/100 min: Start/Stop/Reset; Split/Lap/Addition (mezičasy a kola lze odečítat současně); reálný čas, datum; 65 záznamů
- funkce při 1/100 s: Start/Stop/Reset; Addition/Split/Lap/Short Lap (mezičas lze nastavit na základě aktuálního času); Countdown (odpočet a stopky mohou běžet současně); reálný čas, datum; 65 záznamů
Hmotnost: 85 g
Delivery information: ochranné pouzdro šňůrku.