Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmalabels
Pharmalabels
Dodavatel:   Sampling Systems
Pharmalabels
Dodavatel:  Sampling Systems
Certifikáty
Pharmalabels
12 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
  • Medium strength adhesion
  • Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
Certifications: FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Documents
Product Family Options
Standard QC labels
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Barva
    Rozměry
    Dostupnost
    Price
  • SAMP8220P-01
    Pharma labels
    Pharma labels
    01
    Papír
    Červený
    95×95 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 040,00 Kč
    3 040,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 040,00 Kč
  • SAMP8220P-02
    Pharma labels
    Pharma labels
    02
    Papír
    Zelená
    95×95 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 040,00 Kč
    3 040,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 040,00 Kč
  • SAMP8220P-03
    Pharma labels
    Pharma labels
    03
    Papír
    Žlutá
    95×95 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 040,00 Kč
    3 040,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 040,00 Kč
  • SAMP8220P-04
    Pharma labels
    Pharma labels
    04
    Papír
    Modrá
    95×95 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 040,00 Kč
    3 040,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 040,00 Kč
  • SAMP8220P-05
    Pharma labels
    Pharma labels
    05
    Papír
    Černá
    95×95 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 040,00 Kč
    3 040,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 040,00 Kč
  • SAMP8220P-06
    Pharma labels
    Pharma labels
    06
    Papír
    Bílá
    95×95 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 040,00 Kč
    3 040,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 040,00 Kč
Large QC labels
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Barva
    Rozměry
    Dostupnost
    Price
  • SAMP8220P-001
    Pharma labels
    Pharma labels
    07
    Papír
    Červený
    150×150 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 600,00 Kč
    3 600,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 600,00 Kč
  • 300-0556
    Pharma labels
    Pharma labels
    08
    Papír
    Zelená
    150×150 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 600,00 Kč
    3 600,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 600,00 Kč
  • SAMP8220P-003
    Pharma labels
    Pharma labels
    09
    Papír
    Žlutá
    150×150 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 600,00 Kč
    3 600,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 600,00 Kč
  • 300-0557
    Pharma labels
    Pharma labels
    10
    Papír
    Modrá
    150×150 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 600,00 Kč
    3 600,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 600,00 Kč
  • 300-0558
    Pharma labels
    Pharma labels
    11
    Papír
    Černá
    150×150 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 600,00 Kč
    3 600,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 600,00 Kč
  • SAMP8220P-006
    Pharma labels
    Pharma labels
    12
    Papír
    Bílá
    150×150 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 600,00 Kč
    3 600,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 600,00 Kč