Orders LinkContactUsLinkComponent
Pycnometer for ice creme tests
20 ml
Katalogové číslo WITG3.935.003
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Pycnometer for ice creme tests
Katalogové číslo WITG3.935.003
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Pycnometer for ice creme tests
Pycnometer for ice creme tests
20 ml
Přejít na:
Price
1 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3.
  • Cap. 20 %
  • Nominal capacity printed on the bottom
  • Very good chemical and temperature resistance
Specifikace
  • Objem (nom.):
    20 ml