Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Imhoff cone, 1000 ml, with stopcock
Katalogové číslo WITG2.936.000
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Sedimentation cones, Imhoff type
Katalogové číslo WITG2.936.000
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Imhoff cone, 1000 ml, with stopcock
Přejít na:
Price
6 580,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
  • Graduated
  • With NS stopcock
  • Very good temperature and chemical resistance
Specifikace
  • Type:
    with stopcock
  • Popis:
    Imhoff cone, 1000 ml
  • Cat. No.:
    WITG2.936.000
  • Tolerance:
    0,1 (±ml)
    0,5 (±ml)
    1 (±ml)
    2 (±ml)
  • Rozdělení:
    0,1 ml
    0,5 ml
    1 ml
    2 ml
  • Stupňování:
    0 - 2 ml
    2 - 10 ml
    10 - 40 ml
    40 - 100 ml
    100 - 1000 ml