Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue stainer, MSM/24
Tissue stainer, MSM/24
Tissue stainer, MSM/24, 30
Katalogové číslo SLEE12000205
Dodavatel:   Slee
Tissue stainer, MSM/24
Katalogové číslo SLEE12000205
Dodavatel:  Slee
Tissue stainer, MSM/24
Tissue stainer, MSM/24
Tissue stainer, MSM/24, 30
Price
468 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The MSM/24 carousel stainer with increased user safety with fume extraction efficiently eliminates hazardous fumes.
  • Integrated battery ensuring highest process
  • Safety even in environments with frequent power failures
Designed to meet the requirements for routine staining in histology and cytology laboratories.
 : Supplied with operation manual, 24 plastic cuvettes, transport basket (plastic) with 30 standard size micro slides, and main cable.
Specifikace
  • Model:
    MSM/24
  • Počet sklíček:
    30
  • Popis:
    Tissue stainer
  • Hmotnost:
    80 kg
  • Cat. No.:
    SLEE12000205
  • Počet programů:
    20
  • Š×H×V:
    870×870×700 mm
  • Elektrické napětí:
    100 − 240 V/50 − 60 Hz
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Staining rack, stainless steel, 30-PC
    Staining rack, stainless steel, 30-PC
    SLEE30030106
    910
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Exhaust fan with carbon filter
    Exhaust fan with carbon filter
    SLEE11000211
    901
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 25 000,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Perspex hood
    Perspex hood
    SLEE11000220
    902
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 41 000,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Drying station
    Drying station
    SLEE12000256
    903
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 28 750,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Manual staining platform with six staining jars
    Manual staining platform with six staining jars
    SLEE30030150
    912
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET